L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Magnetic Polyester Label Tape for M710 Printer
Fournisseur: Brady
173985 173986
BRDY173985EA 69.79 EUR InStock
BRDY173985 BRDY173986
Magnetic Polyester Label Tape for M710 Printer
Étiquettes
These magnetic labels used for safety and facility identification. They offer extra flexibility for lean/5S initiatives as they can be easily repositioned or reused.
  • Non-adhesive magnetic material can be thermal transfer printed
  • Offers an average outdoor durability of 3 to 5 years
  • Labels withstand moderate heat, mild chemicals, oil and water
  • Service temperature of −18 to +70 °C
  • Brady Authentic materials work seamlessly with Brady printers for improved printer and material communication, seamless mobile app interaction, and better performance and
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité