Minigrip® Antistatic Zip Seal Bags
Fournisseur: Flexico
ITM025045 ITM025046 ITM025047 ITM025048 ITM025049 ITM025050 ITM025054 ITM025052 ITM025053
129-3878EA 86.9 EUR InStock
129-3878 129-3879 129-3880 129-3881 129-3882 129-3883 129-3884 129-3885 129-3886
Minigrip® Antistatic Zip Seal Bags
Sachets Sachets d'échantillonnage
Minigrip® antistatic zip seal bags made up of PE.
  • Average surface resistivity of ±1012 Ohms
  • Half decay time of ±3 s
  • Gives protection to the contents inside
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité