Repromer Pb HPLC Columns
Fournisseur: Dr. Maisch
Repromer
MAISRM9.PB.S1078EA 720 EUR InStock
MAISRM9.PB.S1078
Repromer Pb HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
For sugars, alcohols and organic acids: (polymers elute in front of monomers).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité