Fournisseur: ULTRATAPE
1310TB2400-P5D 1310TB050-P5D 1310TB200-P5D
UTAP1310TB2400-P5DEA 0 EUR InStock
UTAP1310TB2400-P5D UTAP1310TB050-P5D UTAP1310TB200-P5D
Rubans adhésifs
UltraTape offers a number of specialty cleanroom tapes that can be customised to meet a wide variety of applications. Special packaging, cores, backing, and adhesive materials are available to meet specific requirements.
  • High temperature, low adhesive wafer processing tapes
  • Customised packaging to meet critical environment requirements
  • Poly TechCut tapes and labels for circuit board mask, wave solder, and other high temperature applications
Tensile strength: 2,45 N/mm
Elongation: 200%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité