Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 750)

Fournisseur: Biotium

20857-1EA 0 EUR InStock
20857-1
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 750)
Anticorps
This is a highly cross-adsorbed donkey anti-rat IgG (H+L) secondary antibody labeled with our bright and photostable CF® dyes. To minimize cross-reactivity, the antibody has been adsorbed against bovine, chicken, goat, guinea pig, Syrian hamster, horse, human, mouse, rabbit, and sheep serum.

Type: Secondary
Antigen: IgG (Rat) (rat IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 750 Dye
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: none
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité