96 Well Plate, RCH2 PPBA
Fournisseur: Tecan
TCAT30168995EA 0 EUR InStock
TCAT30168995
96 Well Plate, RCH2 PPBA
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
A special phenyl boronic acid chemistry on polymer base resin for better capacity and solvent use. PBA utilizes an unique covalent interaction ideal for catecholamine analysis.
  • Cerex
  • Reversed-phased
  • Liquid handler compatible
Particle size: 60 µm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité