L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
SPE Columns, NBE HPSCX
Fournisseur: Tecan
427-0021R-NBE 427-0051R-NBE
TCAT427-0021R-NBEEA 0 EUR InStock
TCAT427-0021R-NBE TCAT427-0051R-NBE
SPE Columns, NBE HPSCX
Colonnes pour chromatographie
Mixed mode sorbent with both reverse-phase and strong cationic exchange chemistries.
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
Its high surface area provides excellent capacity and a high selectivity for basic analytes. Ideal for drug monitoring, screening, identification, confirmation and quantitation.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Greffage Granulométrie Capacité Poids du lit Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Column NBE HPSCX HPSCX 30 µm 1 ml 2,5 mg 96 TCAT427-0021R-NBE
Column NBE HPSCX HPSCX 30 µm 1 ml 5,0 mg 96 TCAT427-0051R-NBE
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité