SPE Column, NBE MAESTRO
Fournisseur: Tecan
TCAT613-0051R-NBEEA 0 EUR InStock
TCAT613-0051R-NBE
SPE Column, NBE MAESTRO
Colonnes pour chromatographie
Silica-based sorbent with C18 bonding in proprietary coverage.
  • Reversed-phased
  • Liquid handler compatible
Uses a combination of filtration and sorbent interaction. Ideal for pass-through sample preparation techniques to remove phospholipids, proteins and particulates from sample matrices.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité