Arrow 38202 ESD Occupational Clogs
Fournisseur: ABEBA GMBH
38202/48 38202/49 38202/50 38202/51
ABEB38202/48EA 75.9 EUR InStock
ABEB38202/48 ABEB38202/49 ABEB38202/50 ABEB38202/51
Arrow 38202 ESD Occupational Clogs
Chaussures et bottes
ESD clogs made from smooth leather with microfiber lining, microfibre heel patch and a foldable and adjustable heel strap.
  • Non-slip PU/PU walking sole
  • Sanitised treated
  • Respiration absorbing
ESD dissipative according to DIN EN 61340.
Certifications: CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,FO, SRA.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité