Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Réactif de Nessler A, Supelco®

Fournisseur: Merck

Danger

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

1.09011.0500EA 234 EUR InStock
1.09011.0500
Réactif de Nessler A, Supelco®
Réactif de Nessler A
Détermination des sels d'ammonium à l'aide de matériaux contenant du mercure

La détection colorimétrique classique et la détermination des sels d'ammonium s'effectuent à l'aide du réactif de Nessler, une coloration jaune indiquant la présence de sels d'ammonium. Un développement plus récent de cette technique consiste à utiliser un système à deux bouteilles afin de préparer du réactif frais pour chaque utilisation.


Température de stockage: Température ambiante
ONU: 2024
ADR: 6.1,II
Commander maintenant


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité