96 Well Plate, RCH TRACE-N
Fournisseur: Tecan
TCAT610-0101RCHEA 0 EUR InStock
TCAT610-0101RCH
96 Well Plate, RCH TRACE-N
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
End-capped C18 chemistry.
  • Reversed-phase
  • Liquid handler compatible
A 10 µm micro particulate with end-capped C18 chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité