Micropipettes monocanal, à volume fixe, MiniFIX
Fournisseur: KARTELL
1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294
613-1391EA 37.6 EUR InStock
613-1391 613-1392 613-1393 613-1394 613-1395 613-1396 613-1397 KART1292 KART1293 KART1294
Micropipettes monocanal, à volume fixe, MiniFIX
Pipettes Micropipettes
Pipettes compactes, extrêmement légères (10 gr) et précises: une alternative économique aux pipettes Pasteur en plastique.
  • Code couleur sur le bouton poussoir pour une identification facile des volumes
  • Compatibles avec les pointes Kartell et la plupart des pointes classiques
Information de livraison: Fournies sous blister avec certificat d'étalonnage et de performance.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité