PTFE Bottles
Fournisseur: Sampling Systems
A125-10 A125-100 A125-1000 A125-2000 A125-25 A125-250 A125-5 A125-50 A125-500 A125-1
SAMPA125-10EA 41 EUR InStock
SAMPA125-10 SAMPA125-100 SAMPA125-1000 SAMPA125-2000 SAMPA125-25 SAMPA125-250 SAMPA125-5 SAMPA125-50 SAMPA125-500 SAMPA125-1
PTFE Bottles
Flacons Flacons en plastique
PTFE bottles are perfect for storing liquids.
  • Made from 100% PTFE
  • Conforms to both FDA and USP class VI requirements
  • Crevice free interior
  • Heavy wall construction
  • Suitable for use up to 280 °C
PTFE bottles are ideal for storing and are made from 100% PTFE giving them excellent chemical resistance. They are suitable for low temperature use (up to 280 °C) and include both bottle and cap.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité