L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
SteriWare Swabbing Templates
Fournisseur: Sampling Systems
8888H-100 8888H-100S 8888H-50 8888H-50S
SAMP8888H-100EA 356 EUR InStock
SAMP8888H-100 SAMP8888H-100S SAMP8888H-50 SAMP8888H-50S
SteriWare Swabbing Templates
Échantillonneurs Préleveurs d'échantillons
Swabbing templates ensure a consistent swabbing area for cleaning validation purposes.
  • Choice of sterile or non sterile
  • Ensure consistent validation results
  • Individually bagged to reduce contamination
These swabbing templates are made in a cleanroom and come individually bagged to help reduce the risk of contamination.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité