Deep Water Samplers
Fournisseur: Sampling Systems
5079A-2500 5079A-1000
SAMP5079A-2500EA 886 EUR InStock
SAMP5079A-2500 SAMP5079A-1000
Deep Water Samplers
Échantillonneurs Échantillonneurs d'eau
The Deep water sampler can take samples of liquids from large depths.
  • Transparent plastic construction enables easy viewing
  • Ideal for sampling at large depths in rivers, lakes and large containers
  • Simple operation
The Deep water sampler is available in different sizes, it takes a sample at the point you start pulling the handle upwards. The simple operation means you lower to the required depth then pull it out.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité