ePrep µSPEed® Cartridge Rack
Fournisseur: ePrep
µSPEed®
EPRE01-04161EA 1980 EUR InStock
EPRE01-04161
ePrep µSPEed® Cartridge Rack
Filtres Cartouches filtrantes
The µSPEed Cartridge rack is available where the use of µSPEed cartridge is required. The rack can hold up to 96 cartridges and can be fully integrated with ePrep Workflow.
Informations de commande: Cartridges sold separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité