Microplaques de culture cellulaire, Advanced TC™
Fournisseur: Greiner Bio-One
657960_100 665980_100 677980_100 662960_100
392-0231EA 524 EUR InStock
392-0231 392-0246 392-0249 392-0242
Microplaques de culture cellulaire, Advanced TC™
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
Microplaques avec surface de culture modifiée afin d'optimiser les caractéristiques et fonctions cellulaires. Le renforcement de l'adhérence et un taux de croissance plus élevé améliorent et accélèrent la prolifération des cellules. En complément, la surface Advanced TC™ facilite une adhérence cellulaire uniforme et homogène, augmentant le rendement et réduisant l'élimination de cellules, par exemple au cours des étapes automatisées de lavage. Analysé pour détection ADNase, ARNase et ADN humain.
  • Augmentation de l'adhérence des cellules
  • Fixation uniforme et homogène des cellules
  • Morphologie similaire aux conditions in vivo
  • Réduit l'élimination de cellules liées aux étapes (automatisées) de lavage
  • Exempt de substances cytotoxiques
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité