Cryostat, MEV
Fournisseur: SLEE Medical
MEV
631-0561EA 36840 EUR InStock
631-0561
Cryostat, MEV
Microtomes et groupes de microtomes Microtomes
Le cryostat MEV assure un fonctionnement pratique et possède un microtome rotatif moderne équipé d'une fonction motorisée avant/arrière micrométrique. La conception compacte inclut une grande chambre en acier inoxydable, une barre de refroidissement efficace à 24 positions et offre une température dans la chambre allant jusqu'à –35 °C. La fenêtre de visualisation est dotée d'une vitre à double isolation à l'épreuve du givre.
  • Grande plaque stabilisatrice
  • Panneau de commande intuitif électronique
  • Dégivrage automatique
  • Positions de congélation par effet Peltier
  • Désinfection aux UV-C
Information de livraison: Livré avec un manuel d'utilisation, dix porte-objets (5× Ø 22 mm ; 5× Ø 35 mm), plaque stabilisatrice, bouteille d'huile basse température pour cryostat, 4× 125 ml milieu d'inclusion CryoGlue, boîte de lames à usage unique (50 pièces) ou couteau en acier à profil C de 16 cm, jeu de clés Allen.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité