Kit d'expérimentation, clivage de l'ADN lambda avec une endonucléase EcoRI : présentation des enzymes de restriction
Fournisseur: Edvotek
EDVO212EA 197 EUR InStock
EDVO212
Kit d'expérimentation, clivage de l'ADN lambda avec une endonucléase EcoRI : présentation des enzymes de restriction
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de biochimie
L'ADN du bactériophage lambda est une molécule linéaire bien caractérisée contenant six sites de reconnaissance d'EcoRI (5 sites distincts dont 2 ont des tailles très semblables). Dans le cadre de cette expérience, l'ADN lambda est digéré par l'endonucléase EcoRI. Les produits de la digestion sont analysés via une électrophorèse sur gel d'agarose.
  • Pour 5 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 90 minutes
Autres éléments nécessaires : cuve d'électrophorèse, alimentation, micropipettes à volume réglable 5 à 50 µl et micropipettes à volume fixe 40 µl, bain-marie et caisson lumineux blanc.
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, ADN lambda, Dryzymes™, tampon de reconstitution, tampon de réaction des enzymes de restriction, eau de grade enzymatique, fragments d'ADN standard, solutions et tampons divers, poudre d'agarose et colorations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité