Kit d'expérimentation, microéchantillons d'ADN/d'ARN
Fournisseur: Edvotek
EDVO235EA 197 EUR InStock
EDVO235
Kit d'expérimentation, microéchantillons d'ADN/d'ARN
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de biochimie
La technologie des micro-échantillons permet aux scientifiques d'analyser de nombreux échantillons en un dosage. Elle offre un criblage à haut rendement de petits échantillons et permet de comparer des tissus sains et malades. Dans le cadre de cette expérience, les étudiants appliquent des échantillons simulés d'ADN et d'ARN à une membrane pour dépister les échantillons positifs et négatifs.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 60 minutes
Autres éléments nécessaires : micropipette à volume fixe 5 µl ou à volume réglable et pointes.
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons et contrôles simulés d'ADN et d'ARN patient, cartes de microéchantillons, sachets plastiques pour l'incubation de la membrane, microtubes à essai et pipettes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité