Transformation avec la protéine fluorescente verte
Fournisseur: Edvotek
EDVO223/AP08EA 163 EUR InStock
EDVO223/AP08
Transformation avec la protéine fluorescente verte
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de microbiologie
Dans cette expérience, les cellules transformées acquièrent un plasmide contenant le gène de la protéine fluorescente verte (GFP). Le gène GFP a été isolé à partir de la méduse Aequorea victoria. Les colonies transformées qui expriment la protéine GFP apparaissent vertes à la lumière normale mais elles deviennent fortement fluorescentes lorsqu'elles sont exposées à une lumière UV à ondes longues.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Étalement: 5 minutes; incubation: toute la nuit; efficacité de la transformation: 15 minutes
Autres éléments nécessaires: incubateur à 37 °C, bain-marie, lampe UV à ondes longues.
Information de livraison: Instructions, cellules, ADN plasmidique, IPTG, ampicilline, solution de transformation, agar ReadyPour, bouillon Luria, boîtes de Pétri, pipettes stériles, boucles et microtubes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité