Kits d'expérimentation, exploration biotechnologique avec la protéine fluorescente verte (GFP)
Fournisseur: Edvotek
EDVO303EA 289 EUR InStock
EDVO303
Kits d'expérimentation, exploration biotechnologique avec la protéine fluorescente verte (GFP)
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de biochimie
Quatre modules d'expérimentation sont regroupés dans une expérience afin d'obtenir une exploration biotechnologique complète axée sur la protéine fluorescente verte (GFP). Les cellules bactériennes sont transformées pour exprimer la GFP. Les cellules transformées sont ensuite mises en culture et la GFP est purifiée par chromatographie sur colonne. Enfin, la pureté des fractions de protéines est analysée par électrophorèse sur gel de polyacrylamide SDS.
  • Pour 6 groupes de laboratoire
  • Transformation: 50 minutes; incubation: toute la nuit; chromatographie: 45 minutes; électrophorèse facultative: 90 minutes
Autres éléments nécessaires : incubateur, bains-marie, micropipette automatique et pointes, lampe UV à ondes longues, support annulaire et clamps, verrerie de laboratoire, glace, système d'électrophorèse verticale sur gel et alimentation, 3 gels de polyacrylamide (12%), acide acétique glacial et méthanol.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité