Kit d'expérimentation, analyse de l'ADN mitochondrial par PCR
Fournisseur: EDVOTEK EUROPE LTD
EDVO332EA 313 EUR InStock
EDVO332
Kit d'expérimentation, analyse de l'ADN mitochondrial par PCR
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de PCR
On considère que les mitochondries ont évolué à partir d'une relation symbiotique entre procaryotes et eucaryotes. Les mitochondries ont leur propre ADN et sont transmis exclusivement par la mère. Dans le cadre de cette expérience, les étudiants amplifient deux régions de leur ADN mitochondrial.
  • Pour 25 étudiants
  • Installation : 30 minutes ; PCR : 2 heures ou toute la nuit ; électrophorèse : 45 minutes
Autres éléments nécessaires : micropipettes (5 à 50 µl) avec pointes, bain-marie, thermocycleur, cuve d'électrophorèse et alimentation.
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, protéinase K, billes PCR, ADN contrôle et amorces, microtubes, agent de chélation, agarose, échelle d'ADN, solution de chargement de gel, colorant de chargement de gel, tampon pour électrophorèse et colorant en gel.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité