Kit d'expérimentation, PCR rapide
Fournisseur: Edvotek
763-0002EA 278 EUR InStock
763-0002
Kit d'expérimentation, PCR rapide
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de PCR
Cette expérience fait appel à la PCR pour amplifier une petite section d'ADN lambda via un processus en 2 étapes, ce qui permet de gagner beaucoup de temps en classe et de réaliser une expérience de laboratoire en une session.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 60 minutes
Autres éléments nécessaires : micropipettes à volume réglable 5 à 50 µl, pointes, thermocycleur, cuve d'électrophorèse et alimentation.
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, billes PCR, matrice d'ADN et amorces, échelle pour la taille de l'ADN, eau ultrapure, billes de cire, colorant de chargement de gel, agarose, tampon pour électrophorèse et colorant en gel.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité