À quoi ressemble l'ADN ?
Fournisseur: Edvotek
EDVOS-10EA 84.6 EUR InStock
EDVOS-10
À quoi ressemble l'ADN ?
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de génétique
Avec cette activité de laboratoire, les étudiants ont la possibilité de voir à quoi ressemble réellement de l'ADN chromosomique et d'explorer les procédures d'extraction de l'ADN.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 30 minutes
Autres éléments nécessaires : 95% d'éthanol ou d'alcool isopropylique.
Information de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, tampon d'extraction d'ADN, échantillon d'ADN dans un tube à essai avec bouchon, pipettes de transfert, dispositifs Minilink, tige en verre, tiges de mélange de l'ADN, tubes à essai et sel.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité