Les bases du micro-pipetage
Fournisseur: Edvotek
EDVOS-44EA 84.6 EUR InStock
EDVOS-44
Les bases du micro-pipetage
Matériel éducatif Matériel éducatif sur la sécurité au laboratoire
Kit pour étudiants, destiné à leur expliquer comment utiliser une micropipette facilement et de façon précise à l'aide de colorants de plusieurs teintures.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 45 minutes
Autres éléments nécessaires : micropipettes à volume réglable 5 à 50 µl ou à volume fixe 10 µl et pointes.
Information de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, différents échantillons de colorant avec teinture et carte à pipette.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité