Spare Filter Foam
Fournisseur: IKA
IKAA20113275EA 21 EUR InStock
IKAA20113275
Spare Filter Foam
Broyeurs
Spare filter foam for covers of the multiDrive milling chambers. For possible replacement after multiple cleaning of the filter foam.
  • Width: 50 mm
  • Height: 10 mm
Information de livraison: Scope of delivery: 5 pieces/pack.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité