Kit d'expérimentation, électrophorèse des protéines
Fournisseur: G-Biosciences
BE-406EA 347 EUR InStock
BE-406
Kit d'expérimentation, électrophorèse des protéines
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de biochimie
À l'aide du kit d'électrophorèse des protéines, les étudiants apprennent les principes de différents types d'électrophorèse, notamment l'électrophorèse avec et sans dénaturation. Ils découvrent également comment cette puissante technique sert à analyser les protéines. Le kit présente les différentes matrices de séparation actuellement utilisées et leurs propriétés de séparation divergentes, ainsi que leur rôle dans l'analyse des protéines. Les étudiants ont la possibilité de couler leurs propres gels d'électrophorèse à l'aide de polyacrylamide ou de gels précoulés disponibles dans le commerce. Ce kit est fourni avec tous les réactifs, tampons et fournitures nécessaires au coulage de gels d'acrylamide, à la préparation d'échantillons de protéines, à la réalisation de l'électrophorèse et à la coloration des gels de visualisation des bandes de protéines. Des échantillons de protéines test et des protéines-étalons sont également fournis.
  • Principe de l'électrophorèse des protéines et ses différentes applications
  • Activités de mise en pratique de l'électrophorèse
  • Coulage des gels d'électrophorèse, préparation des échantillons de protéines et réalisation de l'électrophorèse avec des échantillons test
  • Coloration des gels d'électrophorèse pour la visualisation des bandes de protéines résolues
  • Utilisation d'une protéine-étalon pour déterminer la masse des protéines
Autres éléments nécessaires : équipement d'électrophorèse des protéines, bain-marie ou bécher et thermomètre.
Information de livraison: Informations de livraison: Livré avec les composants nécessaires pour des expériences pratiques sur six postes de travail pour 4 à 5 étudiants ou 24 à 30 étudiants. Guide de formation inclus et guides pour étudiants séparés.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité