Lunettes-masques, uvex carbonvision
Fournisseur: UVEX
9307.375 9307.365
111-0569EA 171 EUR InStock
111-0569 111-2535
Lunettes-masques, uvex carbonvision
Lunettes de protection
Modern materials and manufacturing technologies enable the design of frames which combine reduced size and a high mechanical resistance.
  • TPU layer is permanently fixed to the frame, ensuring a perfect individual fit; easy to clean
  • Lightweight enabling the wearer to work for longer periods without any distractions and problems
  • Flexible soft components adapt perfectly to the face ensuring a perfect fit
  • Convenient clip to remove headband before cleaning
Ces masques sont recommandés comme protection contre la poussière, les éclaboussures de liquides et les risques mécaniques, en association avec des masques respiratoires et casques de protection.
Uvex supravision extreme coating:
- Permanent anti-fog effect forms a thin film of water without weakening the visibility
- Extremely scratch-resistant, resistant to chemicals and easy to clean
Poids: 46 g
Certifications: EN 166, EN 170
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité