Lunettes de sécurité, uvex superfit
Fournisseur: UVEX
9178.065 9178.315 9178.415 9178.286
111-0580EA 26.8 EUR InStock
111-0580 111-0581 UVEX9178.415 UVEX9178.286
Lunettes de sécurité, uvex superfit
Lunettes
Lunettes de sécurité au design novateur et sportif disponible dans deux versions.
  • Verres englobants ultra-fins avec une courbure de 6,5
  • Excellente protection contre les risques mécaniques
  • Avec bras latéraux à charnières
  • Ultra légères
Models with ETC coating are suitable for very humid atmospheres and environments with extreme temperature conditions.
Weight: 21 g
Certifications: EN 166-168, EN 170
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité