Bains à sec à agitation multi-positions, Drybath 15 - 100 et 15 - 250
Fournisseur: 2MAG
63250 63250_CH 63250_UK 63100_UK 63100_CH 63100
460-0189EA 12235 EUR InStock
460-0189 460-0190 460-0191 460-0188 460-0187 460-0186
Bains à sec à agitation multi-positions, Drybath 15 - 100 et 15 - 250
Chauffe-blocs Bains à sec numériques
Ideal for viscosity measurements, testing and quality control. The units have a clear digital display for settings of stirrer speed, stirrer power and temperature of the integrated heater. The SoftStart procedure ensures reliable centering and safe acceleration of the stirring bar. The heating block is made of aluminium alloy, PTFE coated for chemical resistance and easy cleaning.
  • Entraînement à induction sans maintenance et sans usure
  • Vitesse comprise entre 100 et 2000 tr/min
  • Agitateur avec réglage de la puissance en dix étapes
  • Agitation sans saccade 100% synchronisée
  • Protection indépendante contre la surchauffe à l'intérieur de la plaque chauffante
15 - 100
Adapté aux flacons de 100 ml et aux béchers de 150 ml
15 orifices de 57,5 mm de Ø et 48 mm de profondeur
65 mm entre les points d'agitation
15 - 250
Adapté aux flacons de 250 ml et aux béchers de 400 ml
15 orifices de 71,5 mm de Ø et 78 mm de profondeur
84 mm entre les points d'agitation
Information de livraison: Supplied with 2mag heatMIXcontrol control unit and adjustable over-temperature limiter for the additional protection of the heating controller.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité