Wire Baskets for Test Tubes
Fournisseur: LINKER INDUSTRIE-TECHN.
51108211010 51108211212 51108211414
LINK51108211010EA 0 EUR InStock
LINK51108211010 LINK51108211212 LINK51108211414
Wire Baskets for Test Tubes
Paniers Paniers en maille d'acier
Wire basket of welded mesh w 8 mm, d 1 mm for test tubes and more. Made up of stainless steel W-no. 1.4301, cube shape, electrochemically polished.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité