Gel-dégel à taux contrôlé, CRFT
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
CRFTEU
GRANCRFTEUEA 27540 EUR InStock
GRANCRFTEU
Gel-dégel à taux contrôlé, CRFT
Congélateurs Congélateurs cryogéniques
Congélateur et décongélateur à débit contrôlé qui maximise la survie cellulaire sans utiliser d'azote liquide.
  • Contrôle précis et reproductible des vitesses de refroidissement et des températures des échantillons
  • L’accent est mis sur la maximisation des taux de survie cellulaire
  • Congélation et décongélation contrôlées et personnalisables
  • Profils de congélation linéaires et non linéaires
  • Faibles coûts de fonctionnement : estimés à 1 % de l'azote liquide, taux de congélation contrôlé et fonctionne sur une alimentation 24 V
Convient à la recherche sur l'embryologie transgénique, à la recherche sur les cellules souches, aux échantillons cliniques et de recherche ainsi qu'aux applications en IVF vétérinaire.
Informations de commande: Têtes interchangeables pour plus de flexibilité commandées séparément. Options d'entretien et d'étalonnage disponibles, avec garantie de 2 ans.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité