Cassette
Fournisseur: Spectrum
SPECXP300MP1LEA 374 EUR InStock
SPECXP300MP1L
Cassette
Filtres Cassettes pour filtration tangentielle
SIUS PD cassette with HyStream membrane type and molecular weight cut-off (MWCO) of 300kD.
  • medium channel
  • Single-use
  • Reusable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité