HSV-1 IgM ELISA kit
Fournisseur: Abnova
ABNOKA6712.1KITEA 0 EUR InStock
ABNOKA6712.1KIT
HSV-1 IgM ELISA kit
Tests Tests ELISA
HSV-1 IgM ELISA Kit is an enzyme immunoassay for the qualitative and semiquantitative measurement of IgM antibody to the HSV-1 in human serum and plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité