The DNP (Rat) IgM ELISA kit
Fournisseur: Abnova
ABNOKA6742.1KITEA 0 EUR InStock
ABNOKA6742.1KIT
The DNP (Rat) IgM ELISA kit
Tests Tests ELISA
The DNP (Rat) IgM ELISA Kit is based on a solid phase enzymelinked immunosorbent assay (ELISA). The assay uses DNP-BSA as the capture antigen (coated on the microtiter wells) and HRP conjugated anti-rat IgM antibodies for detection.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité