DNP IgG (Mouse) ELISA kit
Fournisseur: Abnova
ABNOKA6739.1KITEA 0 EUR InStock
ABNOKA6739.1KIT
DNP IgG (Mouse) ELISA kit
Tests Tests ELISA
DNP IgG (Mouse) ELISA Kit is for the quantitative measurement of mouse anti-DNP IgG in serum or plasma samples.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité