Mumps Virus IgG (Human) ELISA kit
Fournisseur: Abnova
ABNOKA6783.1KITEA 0 EUR InStock
ABNOKA6783.1KIT
Mumps Virus IgG (Human) ELISA kit
Tests Tests ELISA
Mumps Virus IgG (Human) ELISA Kit is a qualitative determination of IgG class antibodies against Mumps Virus in human serum or plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité