The IgA (Monkey) ELISA kit
Fournisseur: Abnova
ABNOKA6747.1KITEA 0 EUR InStock
ABNOKA6747.1KIT
The IgA (Monkey) ELISA kit
Tests Tests ELISA
The IgA (Monkey) ELISA Kit is used for determination of IgA in old world monkey serum or plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité