Mouse Anti-PEG IgG ELISA kit
Fournisseur: Abnova
ABNOKA6894.1KITEA 0 EUR InStock
ABNOKA6894.1KIT
Mouse Anti-PEG IgG ELISA kit
Tests Tests ELISA
Mouse Anti-PEG IgG ELISA Kit can be used for detection of anti-PEG IgG in mouse serum, plasma and tissue fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité