PEG ELISA kit
Fournisseur: Abnova
ABNOKA6892.1KITEA 0 EUR InStock
ABNOKA6892.1KIT
PEG ELISA kit
Tests Tests ELISA
PEG ELISA Kit used an antibody that recognizes the polyoxyethylene backbone of PEG. Sensitivity varies with PEG molecular weight.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité