L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Film, Amersham Hyperfilm™ MP
Fournisseur: Cytiva
28-9068-50 28-9068-46 28-9068-45 28-9068-44 28-9068-43 28-9068-42
28-9068-50EA 324 EUR InStock
28-9068-50 28-9068-46 28-9068-45 28-9068-44 28-9068-43 28-9068-42
Film, Amersham Hyperfilm™ MP
Films autoradiographiques Films
Amersham Hyperfilm™ MP est un film multifonctions haute performance recouvert d'une émulsion offrant des performances optimisées et un bruit de fond plus clair. Amersham Hyperfilm™ MP peut être traité dans des processeurs automatiques ou manuellement à l'aide de la plupart des développeurs et fixateurs de film à rayons X.
  • High sensitivity for low concentration targets
  • Intended for radiometric or chemiluminescent applications
  • Clear background for excellent contrast and improved band visibility
  • Publication quality images
  • Easy to use
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité