Autoclaves, LABOKLAV
Fournisseur: SHP STERILTECHNIK AG
210055001000V 210055001000H 210160001000V 210160001000H 210195001000H 210195001000V 210100001000V 210080001006V 210080001004V 210080001004H 210100001000H 210080001000V 210080001000H 210135001000V 210135001000H
481-0402EA 17190 EUR InStock
481-0402 481-0401 481-0465 481-0464 481-0480 481-0481 481-0434 481-0430 481-0426 481-0425 481-0433 481-0418 481-0417 481-0449 481-0448
Autoclaves, LABOKLAV
Stérilisateurs Autoclaves
Un tout nouveau concept permet l'installation de l'unité en tant que chargeur frontal ou supérieur. Décider de l'horizontale ou de la verticale n'est plus la question avec les autoclaves SHP. Peu importe qu'elles soient installées horizontalement ou verticalement, les unités restent les mêmes. Même à un stade ultérieur, l'unité peut être modifiée d'une installation verticale à une installation horizontale ou vice versa sans nécessiter de grands changements techniques (contactez Avantor pour plus de détails). Lorsqu'ils sont installés en tant qu'unités horizontales, ils sont même empilables. Chambre et boîtier en acier inoxydable 316L.
  • Avec pompe automatique d'alimentation en eau
  • Système de fermeture entièrement automatique avec dispositif de verrouillage thermique pour protéger l'opérateur
  • Sonde de mesure de la température de liquide dans les bouteilles (en série)
  • Commande par microprocesseur avec 22 programmes pouvant être ajustés par l'opérateur afin d'optimiser le processus (protection par code)
  • Interface RS485
  • 3 coloris de boîtiers sont disponibles: gris clair/bleu, gris clair/rouge, gris clair/vert (merci de préciser le colori souhaité dans votre commande)
  • Tous les modèles sont équipés d'un système de refroidissement à l'évacuation pour la protection des canalisations
Les éléments chauffants du nouveau type de générateur de vapeur intégré ne sont pas immergés dans l'eau, leur durée de vie en est augmentée. Faible consommation d'énergie due à la taille optimisée du générateur de vapeur par rapport au volume de la chambre.
Les unités ayant des options de refroidissement ou de vide sont fournies avec une double paroi complète construite dans le même matériau que la chambre. Pendant le cycle de refroidissement, de l'eau déionisée circule dans la double paroi pour un refroidissement rapide et fiable des milieux sensibles. Pas de gaspillage d'eau de refroidissement déionisée. Elle retourne au réservoir d'eau de refroidissement équipé d'un échangeur de chaleur intégré. Pendant le cycle de séchage, la double paroi est remplie de vapeur pour supporter le séchage de l'unité sous vide.
Autoclaves pour utilisation en laboratoire, totalement conformes aux normes: DIN 58950 (applications pharmaceutiques), DIN 58951 (applications de laboratoire), directive 97/23/UE sur les appareils sous pression, CEI 61010 - 2 - 43 (dispositif de verrouillage thermique).Alimentation 400 V triphasé + N. La gamme est complète (96 configurations possibles selon le volume et la disposition de la chambre et des options installées) et permet de répondre à tous les besoins en stérilisation des laboratoires. Nous contacter.
Certifications: Autoclaves pour utilisation en laboratoire, totalement conformes aux normes: DIN 58950 (applications pharmaceutiques), DIN 58951 (applications de laboratoire), directive 97/23/UE sur les appareils sous pression, CEI 61010 - 2-43 (dispositif de verrouillage thermique).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité