Propanol-2 étalon pour analyse du tabac
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: DiméthylcarbinolAlcool isopropyliqueIPAIsopropanol
6685.4000EA 149 EUR InStock
6685.4000
Propanol-2 étalon pour analyse du tabac
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (2-Propanol) (raw material) ≥ 99.8 %
Assay (Ethanol) (raw material) ≥ 99.2 %
Assay (n-Heptadecane) (raw material) ≥ 99.0 %
Ethanol 2 g/l
n-Heptadecane 0.3 g/l
Water ≤ 0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité