Syringe Feed Tubing, SOCOREX® DOSYS™
Fournisseur: DWK Life Sciences
SOCOREX® DOSYS™
WHEA851419EA 37.2 EUR InStock
WHEA851419
Syringe Feed Tubing, SOCOREX® DOSYS™
Tuyaux Transfer Tubing
Tubing for 0,3 to 10 ml syringes, made of long lasting medical quality silicone.
  • Cut
  • Autoclavable at 121 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité