L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Propanol-2 ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
20882.290EA 65.9 EUR InStock
20882.290 20882.320
Propanol-2 ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 99.9%
Evaporation residue max. 2.0 mg/l
Water max. 0.05%
Acidity max. 0.0002 meq/g
Alkalinity max. 0.0002 meq/g
Gradient grade (235 nm) max. 1.0 mAU
Gradient grade (254 nm) max. 1.0 mAU
Transmittance (220 nm) (checking after purging with N2) min. 80%
Transmittance (230 nm) (checking after purging with N2) min. 90%
Transmittance (250 nm) (checking after purging with N2) min. 99%
Filtered by 0.2 µm filter Yes
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité