2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR95369-1KGEA 195 EUR InStock
APOSOR95369-1KG
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate ≥98%
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate
Attention: Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid breathing dust/fumes. Wear protective gloves. Wash all exposed external body areas thoroughly after handling. If in eyes rinse cautiously with hazard eye protection and face protection.
Formule: C₂H₄ClNaO₃S.H₂O
MW: 184,57 g/mol
Point de fusion: 292 °C
Numéro MDL: MFCD00007531
Numéro CAS: 1089719-72-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity 98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité