Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hemin chloride ≥96%

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSBI4570-10GEA 818 EUR InStock
APOSBI4570-10G
Hemin chloride ≥96%
Hemin chloride
Attention: Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid breathing dust/fumes. Avoid release to the environment. Wear protective gloves. Wash all exposed external body areas thoroughly after handling. If in eyes rinse cautiously with hazard eye protection and face protection.


Formule: C₃₄H₃₂ClFeN₄O₄
MW: 651,95 g/mol
Point de fusion: 46,..53 °C
Numéro MDL: MFCD00010726
Numéro CAS: 16009-13-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity 96%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité