Monoject™ Blunt Cannulas with Aluminium Hub
Fournisseur: CARDINAL HEALTH RMS
8881202322 8881202314-25
CARD8881202322EA 56.4 EUR InStock
CARD8881202322 CARD8881202314-25
Monoject™ Blunt Cannulas with Aluminium Hub
Aiguilles pour seringues
Monoject™ blunt cannula is an individually packaged blunt needle. Features include sterile, disposable, rigid pack packaging, stainless steel cannula and aluminium Luer-lock hub.
  • Stainless steel, non-lubricated cannula
  • Rounded blunt end
  • Aluminum luer-lock hub
  • Rigid pack packaging with heat stake, cap-to-sheath seal
  • Not manufactured with DEHP or natural rubber latex
  • Sterile, single-use and individually packaged
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité