Aluminized Heat Protection Coats
Fournisseur: JUTEC GMBH
HSM120KA-1-54 HSM120KA-1-56
JUTEHSM120KA-1-54EA 592 EUR InStock
JUTEHSM120KA-1-54 JUTEHSM120KA-1-56
Aluminized Heat Protection Coats
Tenue de travail
Coat made of preox-aramide fabric heat protection coat.
  • Flexible fabric
  • Very pleasant wearing comfort
  • High heat reflection
  • Insulated snaps, stand-up collar, Velcro fastener
  • Weight: 260 g/m²
Certifications: EN ISO 11612:2015.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité